N-(Bromométhyl)phtalimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
OR10834-100G
APOSOR10834-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR10834-100G
N-(Bromométhyl)phtalimide 98%
N-(Bromométhyl)phtalimide
Formule: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Point de fusion: 144…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005897
Numéro CAS: 5332-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité