2,5-Dichlorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1084-25G OR1084-100G
APOSOR1084-25GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR1084-25G APOSOR1084-100G
2,5-Dichlorotoluène 98%
2,5-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 197…200 °C
Point de fusion: 44320 °C
Densité: 1.256 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000609
Numéro CAS: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité