2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10843-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR10843-5G APOSOR10843-1G APOSOR10843-25G
2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide
2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide
Formule: C₄H₈ClNO₂
MW: 137,56 g/mol
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134232
Numéro CAS: 67442-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité