Iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyliodide
OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
Iodobenzène 98%
Iodobenzène
Formule: C₆H₅I
MW: 204,01 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.826 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001029
Numéro CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité