4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4-Ethoxyphenylazo)-1,3-phenylenediamine Monohydrochloride, Ethoxy Red, 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine
OR10870-10G OR10870-1G OR10870-5G
APOSOR10870-10GEA 226 EUR InStock
APOSOR10870-10G APOSOR10870-1G APOSOR10870-5G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₆N₄O
MW: 292,77 g/mol
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042023
Numéro CAS: 2313-87-3
EINECS: 219-010-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité