(4-Aminophényl)acétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10871-100GEA 478 EUR InStock
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G APOSOR10871-5G
(4-Aminophényl)acétate d'éthyle 98%
(4-Aminophényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017569
Numéro CAS: 5438-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité