Monoethyl itaconate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10872-25G OR10872-100G
APOSOR10872-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR10872-25G APOSOR10872-100G
Monoethyl itaconate
Monoethyl itaconate
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059138
Numéro CAS: 57718-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité