Thiooxamate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10873-5G OR10873-25G OR10873-100G
APOSOR10873-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR10873-5G APOSOR10873-25G APOSOR10873-100G
Thiooxamate d'éthyle 97%
Thiooxamate d'éthyle
Formule: C₄H₇NO₂S
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074903
Numéro CAS: 16982-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité