N-(Hydroxyméthyl)phtalimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10883-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR10883-100G APOSOR10883-25G APOSOR10883-500G
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005899
Numéro CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité