2,3-Dichlorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR10903-1KGEA 195 EUR InStock
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-50G APOSOR10903-250G
2,3-Dichlorobenzaldéhyde 97%
2,3-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C/30mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010127
Numéro CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité