2,5-Dichlorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorobenzaldéhyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 231…233 °C
Point de fusion: 53…58 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156140
Numéro CAS: 6361-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité