Salicylonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10908-1G OR10908-25G OR10908-5G
APOSOR10908-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR10908-1G APOSOR10908-25G APOSOR10908-5G
Salicylonitrile
Salicylonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 148…149 °C/14mmHg
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002145
Numéro CAS: 611-20-1
EINECS: 227-671-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité