3,4-Dichlorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10910-100G OR10910-25G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR10910-100G APOSOR10910-25G APOSOR10910-500G
3,4-Dichlorobenzonitrile 98%
3,4-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016379
Numéro CAS: 6574-99-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité