Acide 3-chlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10911-500GEA 139 EUR InStock
APOSOR10911-500G APOSOR10911-25G APOSOR10911-100G
Acide 3-chlorobenzoïque
Acide 3-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Densité: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002491
Numéro CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité