Acide 2,3-dichlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10912-100G OR10912-250G
APOSOR10912-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR10912-100G APOSOR10912-250G
Acide 2,3-dichlorobenzoïque
Acide 2,3-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002413
Numéro CAS: 50-45-3
EINECS: 200-039-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité