Ether monométhylique de l'hydroquinone 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10915-1KG OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA 78.6 EUR InStock
APOSOR10915-1KG APOSOR10915-250G
Ether monométhylique de l'hydroquinone 98+%
Ether monométhylique de l'hydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 243 °C
Point de fusion: 55…57 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002332
Numéro CAS: 150-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité