1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane 98%
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Point d'ébullition: 116 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 37…45 °C
Densité: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005113
Numéro CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité