Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10921-100G OR10921-25G OR10921-5G
APOSOR10921-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR10921-100G APOSOR10921-25G APOSOR10921-5G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formule: C₂₀H₂₄O₆
Point d'ébullition: 380…384 °C/679mmHg
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005098
Numéro CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité