Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6,7,9,10,12,13,15,16,23,24,26,27,29,30,32,33-Hexadecahydrodibenzo[b,q][1,4,7,10,13,16,19,22,25,28]decaoxacyclotriacontine, Dibenzo-30-crown-10-ether
OR10923-1G OR10923-5G
APOSOR10923-1GEA 188 EUR InStock
APOSOR10923-1G APOSOR10923-5G
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Formule: C₂₈H₄₀O₁₀
MW: 536,62 g/mol
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054624
Numéro CAS: 17455-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité