Acide 5-chloroindole-2-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10933-5GEA 64 EUR InStock
APOSOR10933-5G APOSOR10933-25G
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Point de fusion: 287 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005613
Numéro CAS: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité