3-Mercaptophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Thiobenzeneboronic acid
OR10936-1G OR10936-5G
APOSOR10936-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR10936-1G APOSOR10936-5G
3-Mercaptophenylboronic acid
3-Mercaptophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BO₂S
Point de fusion: 196…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095131
Numéro CAS: 352526-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité