5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 98%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formule: C₈H₆ClNO
Point de fusion: 194…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191927
Numéro CAS: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité