5-Chloro-2-benzothiazolinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Formule: C₇H₄ClNOS
MW: 185,63 g/mol
Point de fusion: 237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060125
Numéro CAS: 20600-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité