3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10945-100G OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10945-100G APOSOR10945-500G
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate 98%
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate
Formule: C₃H₈ClN
MW: 130,01 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012913
Numéro CAS: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité