Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phényl-2-pyridylcétone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR10948-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR10948-25G
Phényl-2-pyridylcétone
Phényl-2-pyridylcétone


Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 313…317 °C
Point de fusion: 41…45 °C
Densité: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006300
Numéro CAS: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité