Acide 2-furoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10949-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR10949-100G APOSOR10949-500G APOSOR10949-25G
Acide 2-furoïque 95%
Acide 2-furoïque
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 127…132 °C
Point d'éclair: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003238
Numéro CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité