Acide (4-aminophényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10955-25GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR10955-25G APOSOR10955-100G APOSOR10955-500G
Acide (4-aminophényl)acétique
Acide (4-aminophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007916
Numéro CAS: 1197-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité