2-Amino-4,6-diméthoxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10960-100G OR10960-25G
APOSOR10960-100GEA 119 EUR InStock
APOSOR10960-100G APOSOR10960-25G
2-Amino-4,6-diméthoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038832
Numéro CAS: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité