S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10968-1G OR10968-5G
APOSOR10968-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10968-1G APOSOR10968-5G
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Formule: C₂H₈IN₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035462
Numéro CAS: 35600-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité