2-Nitrophenyl selenocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10971-1G OR10971-5G OR10971-25G
APOSOR10971-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR10971-1G APOSOR10971-5G APOSOR10971-25G
2-Nitrophenyl selenocyanate
2-Nitrophenyl selenocyanate
Formule: C₇H₄N₂O₂Se
MW: 227,092 g/mol
Point de fusion: 134…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043146
Numéro CAS: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité