2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
OR10991-25G OR10991-500G OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10991-25G APOSOR10991-500G APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C/15mmHg
Densité: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192241
Numéro CAS: 61676-62-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité