Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(4-Methylphenyl)benzoate, 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, Methyl 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylate, 2-(p-Tolyl)benzoic Acid Methyl Ester
OR10997-25G
APOSOR10997-25GEA 171 EUR InStock
APOSOR10997-25G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453661
Numéro CAS: 114772-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité