3-Nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10999-250G OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR10999-250G APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldéhyde
3-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 285…290 °C
Point de fusion: 55…59 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007249
Numéro CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité