1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11001-100G OR11001-25G OR11001-5G
APOSOR11001-100GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR11001-100G APOSOR11001-25G APOSOR11001-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789259
Numéro CAS: 761446-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité