5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110030-1G OR110030-250MG
APOSOR110030-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110030-1G APOSOR110030-250MG
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 57238-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité