Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid Ethyl Ester, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-4-carbethoxy-1-phenylpyrazole, Ethyl 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR110031-25G OR110031-5G
APOSOR110031-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR110031-25G APOSOR110031-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 231,26 g/mol
Point de fusion: 98…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020731
Numéro CAS: 16078-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité