Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110059-1G OR110059-5G OR110059-250MG
APOSOR110059-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR110059-1G APOSOR110059-5G APOSOR110059-250MG
Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364589
Numéro CAS: 1359656-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité