4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
OR11009-25G
APOSOR11009-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR11009-25G
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093897
Numéro CAS: 171364-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité