5-Indoleboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11011-1G OR11011-25G OR11011-5G
APOSOR11011-1GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR11011-1G APOSOR11011-25G APOSOR11011-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Point de fusion: 114…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789263
Numéro CAS: 269410-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité