3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110169-1G OR110169-5G
APOSOR110169-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR110169-1G APOSOR110169-5G
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864567
Numéro CAS: 884504-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité