6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-1H-indazol-6-amine
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781648
Numéro CAS: 21413-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité