Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110189-10G OR110189-1G OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA 335 EUR InStock
APOSOR110189-10G APOSOR110189-1G APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClO₂S
MW: 240,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100113
Numéro CAS: 1207537-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité