1-Méthylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110194-10G OR110194-1G OR110194-5G
APOSOR110194-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR110194-10G APOSOR110194-1G APOSOR110194-5G
1-Méthylpyrazole
1-Méthylpyrazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 127 °C
Densité: 0.988 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144943
Numéro CAS: 930-36-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité