1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1102-1G OR1102-5G
APOSOR1102-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1102-1G APOSOR1102-5G
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053020
Numéro CAS: 4022-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité