2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110205-1G OR110205-250MG
APOSOR110205-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR110205-1G APOSOR110205-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formule: C₆H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00105072
Numéro CAS: 166196-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité