2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrobenzhydrazide
OR110221-10G OR110221-1G OR110221-5G
APOSOR110221-10GEA 447 EUR InStock
APOSOR110221-10G APOSOR110221-1G APOSOR110221-5G
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Formule: C₈H₉N₃O₃
MW: 195,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422927
Numéro CAS: 869942-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité