2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110228-1G OR110228-5G
APOSOR110228-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110228-1G APOSOR110228-5G
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formule: C₁₁H₁₂Cl₂N₂
MW: 243,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064759
Numéro CAS: 133052-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité