1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Point de fusion: 142…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453063
Numéro CAS: 269410-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité