2-Aminonicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminonicotinate
OR110267-100G
APOSOR110267-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR110267-100G
2-Aminonicotinate de méthyle
2-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128872
Numéro CAS: 14667-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité