3-Nitrobenzohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitrobenzoic hydrazide
OR110308-25G OR110308-100G
APOSOR110308-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR110308-25G APOSOR110308-100G
3-Nitrobenzohydrazide
3-Nitrobenzohydrazide
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017059
Numéro CAS: 618-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité